Vizmut ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41636.FF
41636.FI
41636.FFEA
684.56
EUR
41636.FF
41636.FI
Vizmut ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Vizmut
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: ≈6.1g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Vzorec:
Bi Mw: 208.98 Teplota varu: 1490 Teplota tavenia: 271…272 °C Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134033 Číslo CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |