Tlačiť
Vizmut ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 11 mm (0.43 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41534.14 41534.22 41534.36
41534.14EA 118.17 EUR
41534.14 41534.22 41534.36
Vizmut ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 11 mm (0.43 in)
Vizmut
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈9.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
Mw: 208.98
Teplota varu: 1490
Teplota tavenia: 271…272 °C
Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134033
Číslo CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297