Vizmut ≥99.99% (metals basis), needles
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41485.22
41485.36
41485.A3
41485.22EA
103.09
EUR
41485.22
41485.36
41485.A3
Vizmut ≥99.99% (metals basis), needles
Vizmut
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Approx. 1.5-3.0mm diameter; Various lengths
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Vzorec:
Bi Teplota varu: 1490 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 271…272 °C Hustota: 9,78 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134033 Číslo CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |