Tlačiť
Vizmut ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
38619.09 38619.18
38619.09EA 243.54 EUR
38619.09 38619.18
Vizmut ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Vizmut
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
Mw: 208.98
Teplota varu: 1490
Teplota tavenia: 271…272 °C
Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134033
Číslo CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297