Vizmut ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10109.22
10109.36
10109.A3
10109.22EA
103.49
EUR
10109.22
10109.36
10109.A3
Vizmut ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Vizmut
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Approximately 1.5mm diameter
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Vzorec:
Bi Teplota varu: 1490 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 271…272 °C Hustota: 9,78 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134033 Číslo CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |