Vizmut ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00915.30
00915.A1
00915.30EA
268.38
EUR
00915.30
00915.A1
Vizmut ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Vizmut
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: ≈12.5g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Vzorec:
Bi Mw: 208.98 Teplota varu: 1490 Teplota tavenia: 271…272 °C Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134033 Číslo CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |