Tlačiť
Antimon ≥99% (metals basis), shot ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
45095.22 45095.A1 45095.36
45095.22EA 62.58 EUR
45095.22 45095.A1 45095.36
Antimon ≥99% (metals basis), shot ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Antimony
Purity: 99% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
Teplota varu: 1637 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 630 °C
Hustota: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134030
Číslo CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
OSN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733