Tlačiť
Antimon 99,999 Metals basis, shots ≤ 6 mm (0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11348.22 11348.14 11348.36
11348.22EA 442.62 EUR
11348.22 11348.14 11348.36
Antimon 99,999 Metals basis, shots ≤ 6 mm (0.2 in)
Antimony
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
Mw: 121.76
Teplota varu: 1637
Teplota tavenia: 630
Hustota: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134030
Číslo CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
OSN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733