Tlačiť
Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11071.09 11071.18 11071.30
11071.09EA 118.73 EUR
11071.09 11071.18 11071.30
Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Antimony
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
Teplota varu: 1637 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 630 °C
Hustota: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134030
Číslo CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
OSN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733