Tlačiť
Lead : Antimony (94:6)%, shot 2 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10224.36 10224.A3 10224.A9
10224.36EA 56.56 EUR
10224.36 10224.A3 10224.A9
Lead : Antimony (94:6)%, shot 2 mm (0.08 in)
Lead : Antimony
Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Teplota varu: 1637 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 630 °C
Hustota: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134050
EINECS: 231-100-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00733