cín ≥99% (metals basis), shot ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45096.A1
45096.36
45096.22
45096.A1EA
277.99
EUR
45096.A1
45096.36
45096.22
cín ≥99% (metals basis), shot ≤ 3.175 mm (0.125 in)
cín
Purity: 99%
CAS No.: 7440-31-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |