Tlačiť
cín, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
43461.22 43461.14
43461.22EA 1042.26 EUR
43461.22 43461.14
cín, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
cín
CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
Mw: 118.71
Teplota varu: 2270
Teplota tavenia: 232
Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133862
Číslo CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09587