cín ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43416.14
43416.22
43416.14EA
124.57
EUR
43416.14
43416.22
cín ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
cín
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-31-5
Formula Weight: 118.710
Physical Form: ≈1.5g/slug
Density: 7.310G/CC
Odour: Odourless
Boiling Point: 2270 deg C
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 °C Teplota tavenia: 231.9 °C Hustota: 7.310G/CC Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |