cín ≥99.98% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43341.BY
43341.BU
43341.BYEA
577.61
EUR
43341.BY
43341.BU
cín ≥99.98% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
cín
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-31-5
Molecular Formula: Sn
Formula Weight: 118.710
Physical Form: ≈9.23g/cm
Density: 7.310
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.310 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |