cín ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43308.HP
43308.GH
43308.FI
43308.HPEA
775.49
EUR
43308.HP
43308.GH
43308.FI
cín ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
cín
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈3.3g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |