cín ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43235.GH
43235.HP
43235.FI
43235.GHEA
158.22
EUR
43235.GH
43235.HP
43235.FI
cín ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
cín
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈18.2g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |