cín ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43234.GH
43234.HP
43234.FI
43234.GHEA
128.58
EUR
43234.GH
43234.HP
43234.FI
cín ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
cín
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈9.1g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |