cín ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43233.GH
43233.HP
43233.FI
43233.GHEA
109.75
EUR
43233.GH
43233.HP
43233.FI
cín ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
cín
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈4.6g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |