cín ≥98.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41604.CL
41604.VA
41604.VE
41604.CLEA
559.58
EUR
41604.CL
41604.VA
41604.VE
cín ≥98.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
cín
Purity: 98.8%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈8.2g/15x15cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |