cín ≥99.99% (metals basis), shot 3 mm (0.1 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
36641.22
36641.36
36641.22EA
327.26
EUR
36641.22
36641.36
cín ≥99.99% (metals basis), shot 3 mm (0.1 in)
cín
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: Shot
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |