cín ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 0.33 mm (0.013 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14636.RD
14636.RE
14636.RDEA
181.71
EUR
14636.RD
14636.RE
cín ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 0.33 mm (0.013 in)
cín
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈100g/15x27cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Teplota varu: 2270 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 232 °C Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |