cín ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14148.BU
14148.BY
14148.BUEA
163.83
EUR
14148.BU
14148.BY
cín ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
cín
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈9.23g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |