cín 99,998 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11905.BW
11905.CB
11905.CD
11905.BWEA
60.08
EUR
11905.BW
11905.CB
11905.CD
cín 99,998 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
cín
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈5.72g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 23-141-8 Merck Index: 12,09587 |