cín 99,9985 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11904.BU
11904.BY
11904.CC
11904.BUEA
76.91
EUR
11904.BU
11904.BY
11904.CC
cín 99,9985 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
cín
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈22.9g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 23-141-8 Merck Index: 12,09587 |