cín ≥99.9985% (metals basis), rods, Puratronic®, Length: 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11472.DP
11472.HS
11472.DPEA
229.92
EUR
11472.DP
11472.HS
cín ≥99.9985% (metals basis), rods, Puratronic®, Length: 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
cín
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈2.06g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |