Tlačiť
cín ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11459.FI 11459.GH
11459.FIEA 104.15 EUR
11459.FI 11459.GH
cín ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
cín
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
Mw: 118.71
Teplota varu: 2270
Teplota tavenia: 232
Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133862
Číslo CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587