cín ≥99.995% (metals basis), powder -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11013.04
11013.09
11013.18
11013.30
11013.04EA
54.08
EUR
11013.04
11013.09
11013.18
11013.30
cín ≥99.995% (metals basis), powder -100 mesh
cín
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-31-5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |