cín ≥99.999% (metals basis), shot 3 mm (0.1 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11010.22
11010.14
11010.36
11010.22EA
615.32
EUR
11010.22
11010.14
11010.36
cín ≥99.999% (metals basis), shot 3 mm (0.1 in)
cín
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-31-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Teplota varu: 2270 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 232 °C Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |