cín ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11009.06
11009.14
11009.22
11009.06EA
102.54
EUR
11009.06
11009.14
11009.22
cín ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
cín
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: Teardrop
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |