cín hard ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10789.VA
10789.VE
10789.VAEA
263.14
EUR
10789.VA
10789.VE
cín hard ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
cín
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈4.2g/15x15cm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Teplota varu: 2270 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 232 °C Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |