Tlačiť
cín ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10379.22 10379.36 10379.A3
10379.22EA 72.5 EUR
10379.22 10379.36 10379.A3
cín ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
cín
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Apparent density 3.2g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
Mw: 118.71
Teplota varu: 2270
Teplota tavenia: 232
Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133862
Číslo CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09587