Tlačiť
cín ≥99.8% (metals basis), shot 8-20 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10377.22 10377.36 10377.A3
10377.22EA 90.93 EUR
10377.22 10377.36 10377.A3
cín ≥99.8% (metals basis), shot 8-20 mesh
cín
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
Mw: 118.71
Teplota varu: 2270
Teplota tavenia: 232
Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133862
Číslo CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587