Grafit, powder, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
24489.363EA
269.96
EUR
24489.363
24489.460
Grafit, powder, TECHNICAL
Grafit
Vzorec:
C Mw: 12.01 Teplota tavenia: 3827 °C Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00144065 Číslo CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace | splňuje test |