Tlačiť
Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43800.KG 43800.KJ
43800.KGEA 214.7 EUR
43800.KG 43800.KJ
Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Grafit
Purity: 99% Physical Form: ≈1.3kg/pc MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Mw: 12.01
Teplota tavenia: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560