Tlačiť
Grafit, rods, pyrolytic coated, Length: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43670.KJ 43670.KG
43670.KJEA 756.26 EUR
43670.KJ 43670.KG
Grafit, rods, pyrolytic coated, Length: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Grafit
Physical Form: ≈0.8g/pc MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Mw: 12.01
Teplota tavenia: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560