Grafit (natural) ≥99.9% (metals basis), soluble -10 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43319.A1
43319.30
43319.18
43319.A1EA
321.65
EUR
43319.A1
43319.30
43319.18
Grafit (natural) ≥99.9% (metals basis), soluble -10 mesh
Grafit
Purity: 99.9%
MDL No.: MFCD00144065
Vzorec:
C Mw: 12.01 Teplota tavenia: 3827 Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00144065 Číslo CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |