Grafit (natural) ≥99.8% (metals basis), flakes -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43209.A1
43209.30
43209.18
43209.A1EA
176.49
EUR
43209.A1
43209.30
43209.18
Grafit (natural) ≥99.8% (metals basis), flakes -325 mesh
Grafit
Purity: 99.8%
CAS No.: 7782-42-5
Physical Form: Flakes
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00144065
Vzorec:
C Teplota tavenia: 3827 °C Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00144065 Číslo CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 OSN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,04560 |