Grafit ≥97% (metals basis), foil, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43083.CJ
43083.RF
43083.RX
43083.CJEA
166.87
EUR
43083.CJ
43083.RF
43083.RX
Grafit ≥97% (metals basis), foil, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Grafit
Purity: 97%
MDL No.: MFCD00144065
Vzorec:
C Teplota tavenia: 3827 °C Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00144065 Číslo CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |