Tlačiť
Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43078.CJ 43078.RF 43078.RX
43078.CJEA 217.5 EUR
43078.CJ 43078.RF 43078.RX
Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Grafit
Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Mw: 12.01
Teplota tavenia: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560