Tlačiť
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40799.TA 40799.TB 40799.TC 40799.TD
40799.TAEA 81.31 EUR
40799.TA 40799.TB 40799.TC 40799.TD
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -200 mesh
Grafit
Vzorec: C
Mw: 12.01
Teplota tavenia: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
OSN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560