Tlačiť
Grafit ≥99.9% (metals basis), powder -20/+100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40769.30 40769.A1
40769.30EA 60.89 EUR
40769.30 40769.A1
Grafit ≥99.9% (metals basis), powder -20/+100 mesh
Grafit
Purity: 99.9% Physical Form: Powder Appearance: Black MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Mw: 12.01
Teplota tavenia: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560