Tlačiť
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder 2-15 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
14736.TA 14736.TB 14736.TC 14736.TD
14736.TAEA 123.37 EUR
14736.TA 14736.TB 14736.TC 14736.TD
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder 2-15 µm
Grafit
Vzorec: C
Mw: 12.01
Teplota tavenia: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
OSN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560