Tlačiť
Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10832.CG 10832.VA 10832.VU
10832.CGEA 144.6 EUR
10832.CG 10832.VA 10832.VU
Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Grafit
Purity: 99.8% Density: 1.12 MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Mw: 12.01
Teplota tavenia: 3827
Hustota: 1.12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560