Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10135.KI
10135.KL
10135.KIEA
105.09
EUR
10135.KI
10135.KL
Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Purity: 99%
Physical Form: ≈40g/pc
MDL No.: MFCD00144065
Vzorec:
C Teplota tavenia: 3827 °C Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00144065 Číslo CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |