Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10134.KG
10134.KJ
10134.KGEA
66.99
EUR
10134.KG
10134.KJ
Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Purity: 99%
Physical Form: ≈130g/pc
MDL No.: MFCD00144065
Vzorec:
C Teplota tavenia: 3827 °C Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00144065 Číslo CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |