Tlačiť
Grafit, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10132.RI 10132.RJ
10132.RIEA 145.8 EUR
10132.RI 10132.RJ
Grafit, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Grafit
MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Mw: 12.01
Teplota tavenia: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560