Tlačiť
Grafit 75 - 82% ≥75-82%, microcrystalline powder -300 mesh 18-25% ash
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10130.14 10130.30 10130.A1
10130.14EA 39.62 EUR
10130.14 10130.30 10130.A1
Grafit 75 - 82% ≥75-82%, microcrystalline powder -300 mesh 18-25% ash
Grafit
CAS No.: 7782-42-5 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Mw: 12.01
Teplota tavenia: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
OSN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560