Tlačiť
Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42822.DJ 42822.DM 42822.DR
42822.DJEA 312.47 EUR
42822.DJ 42822.DM 42822.DR
Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.11g/cm MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818