Tlačiť
Glassy carbon, plate, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42821.FF 42821.FI 42821.GH
42821.FFEA 186.12 EUR
42821.FF 42821.FI 42821.GH
Glassy carbon, plate, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 1
Glassy carbon
Vzorec: C
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818