Tlačiť
Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type 1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38025.FI 38025.GH
38025.FIEA 464.1 EUR
38025.FI 38025.GH
Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type 1
Glassy carbon
Vzorec: C
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818